2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
263000250 263000050 263001000
ACRO263000250EA 117 EUR InStock
ACRO263000250 ACRO263000050 ACRO263001000
2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine 98%
2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine
Formule: C₅H₆ClN₃O₂
Point d'ébullition: 99…100 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075607
Numéro CAS: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité