3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
292935000 292930025
ACRO292935000EA 164 EUR InStock
ACRO292935000 ACRO292930025
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point de fusion: 70…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00801124
Numéro CAS: 14593-04-5
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥92 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité