(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 99%, 99% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO294682500EA 63.3 EUR InStock
ACRO294682500 ACRO294680010
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 99%, 99% ee
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,29 g/mol
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082769
Numéro CAS: 35132-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥98.5 %
Specific optical rotation +102° to +106° (25 °C, 589 nm) (c=1.1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité