Méthacrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO312780250EA 64.8 EUR InStock
ACRO312780250
Méthacrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle 99% stabilisé
Méthacrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Formule: C₆H₇F₃O₂
MW: 168,12 g/mol
Point d'ébullition: 59 °C (100 mmHg)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013576
Numéro CAS: 352-87-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 100 ppm MEHQ
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité