Thiooxamate d'éthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
319600010 319600050
ACRO319600010EA 35.1 EUR InStock
ACRO319600010 ACRO319600050
Thiooxamate d'éthyle 95%
Thiooxamate d'éthyle
Formule: C₄H₇NO₂S
Point de fusion: 60…66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074903
Numéro CAS: 16982-21-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 66 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité