Chlorodiméthylvinylsilane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
336730050 336730250
ACRO336730050EA 40.5 EUR InStock
ACRO336730050 ACRO336730250
Chlorodiméthylvinylsilane 97%
Chlorodiméthylvinylsilane
Formule: C₄H₉ClSi
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00018090
Numéro CAS: 1719-58-0
EINECS: 217-007-1
ONU: 2985
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité