4-Méthoxybenzaldéhydediméthylacetal 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
352290250 352291000 352295000
ACRO352290250EA 52.3 EUR InStock
ACRO352290250 ACRO352291000 ACRO352295000
4-Méthoxybenzaldéhydediméthylacetal 98%
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Point d'ébullition: 235 °C (760 mmHg)
Densité: 1.068 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036507
Numéro CAS: 2186-92-7
EINECS: 218-577-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité