5-Méthyl-2-pyridone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Méthylpyridine-2-ol
ACRO357681000EA 1420 EUR InStock
ACRO357681000 ACRO357680050 MAYBAC35768DA MAYBAC35768EA MAYBAC35768EE
5-Méthyl-2-pyridone 97%
5-Méthyl-2-pyridone
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092888
Numéro CAS: 91914-06-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité