Hexafluorophosphate de nitrosium 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
383730050 383730250
ACRO383730050EA 112 EUR InStock
ACRO383730050 ACRO383730250
Hexafluorophosphate de nitrosium 95%
Hexafluorophosphate de nitrosium
Formule: F₆NOP
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040324
Numéro CAS: 16921-91-8
EINECS: 240-980-9
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals
Assay ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité