Acrylate de 2-éthylhexyle 99+% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
410110010 410110025 410110250
ACRO410110010EA 86.2 EUR InStock
ACRO410110010 ACRO410110025 ACRO410110250
Acrylate de 2-éthylhexyle 99+% stabilisé
Acrylate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 215…219 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009495
Numéro CAS: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité