Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II) monohydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Zinc 2,4-pentanedionate monohydrate, Zinc 2,4-pentanedionate hydrate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II) monohydrate, Zinc (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O') monohydrate, Zinc (II) 2,4-pentanedionate monohydrate
12527.18 12527.30
12527.18EA 40.9 EUR InStock
12527.18 12527.30
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II) monohydraté
Zinc (II) acetylacetonate monohydrate
CAS No.: 14363-15-6 Molecular Formula: C10H14O4Zn.H2O Formula Weight: 281.60 (263.59anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.6 Melting Point: 136-138° dec. MDL No.: MFCD00000035
Formule: C₁₀H₁₄O₄Zn·1H₂O
MW: 281,62 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C (dec.)
Densité: 1.6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000035
Numéro CAS: 14363-15-6
EINECS: 237-860-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité