Trifluoroacétate d'argent ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13933.06 13933.14
13933.06EA 69.3 EUR InStock
13933.06 13933.14
Trifluoroacétate d'argent ≥98%
Silver trifluoroacetate
Purity: 98% CAS No.: 2966-50-9 Molecular Formula: C2AgF3O2 Formula Weight: 220.88 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 257-260° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00013199
Formule: C₂AgF₃O₂
Point de fusion: 257…260 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013199
Numéro CAS: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité