Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène ≥80% (remainder 2,6-diisocyanate), tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,4-diisocyanate, 2,4-TDI
36733.30 36733.A1
36733.30EA 53.2 EUR InStock
36733.30 36733.A1
Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène ≥80% (remainder 2,6-diisocyanate), tech.
Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène
Purity: 80% CAS No.: 584-84-9 Molecular Formula: C9H6N2O2 Formula Weight: 174.16 Flash Point: 132° (270°F) Physical Form: Liquid Density: 1.225 Refractive Index: 1.567 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Melting Point: 19.5-21.5° Boiling Point: 251° Beilstein Reference: 744602 Merck Reference: 14,9530 UN No.: 2078 MDL No.: MFCD00002011
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C
Point de fusion: 19.5…21.5 °C
Densité: 1.225
Point d'éclair: 132 °C (270 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002011
Numéro CAS: 584-84-9
EINECS: 209-544-5
ONU: 2078
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9530
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité