Rose's metal (Bi:Pb:Sn 50:25:25 wt%), lingot
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40516.22 40516.36
40516.22EA 190 EUR InStock
40516.22 40516.36
Rose's metal (Bi:Pb:Sn 50:25:25 wt%), lingot
Rose's metal
Molecular Formula: Bi:Pb:Sn; 50:25:25 wt% Physical Form: Low melting alloy Melting Point: 95-96° MDL No.: MFCD00804027
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité