Méthacrylate de 2-éthylhexyle ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
42303.AK 42303.K2 42303.K7 42303.M4
42303.AKEA 38.1 EUR InStock
42303.AK 42303.K2 42303.K7 42303.M4
Méthacrylate de 2-éthylhexyle ≥98% stabilisé
Méthacrylate de 2-éthylhexyle
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 688-84-6 Molecular Formula: C12H22O2 Formula Weight: 198.31 Flash Point: 92°(198°F) Physical Form: Liquid Density: 0.885 Refractive Index: 1.4380 Appearance: Colourless Odour: Ether-like Melting Point: -50° Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 1769420 MDL No.: MFCD00009494
Monomer used in the preparation of polymethacrylate polymers
Formule: C₁₂H₂₂O₂
Point d'ébullition: 218 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.885
Point d'éclair: 92 °C (198 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009494
Numéro CAS: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité