Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titane (IV)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Titanium(IV) oxide acetylacetonate, Titanium(IV) oxyacetylacetonate, Titanyl Acetylacetonate, Titanium (IV) oxide bis(acetylacetonate), Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titanium (IV), Titanium (IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
77130.09 77130.18 77130.30
77130.09EA 107 EUR InStock
77130.09 77130.18 77130.30
Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titane (IV)
Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titane (IV)
CAS No.: 14024-64-7 Molecular Formula: C10H14O5Ti Formula Weight: 262.12 Physical Form: Powder Melting Point: 184° dec. MDL No.: MFCD00013505
Formule: C₁₀H₁₄O₅Ti
MW: 262,1 g/mol
Point de fusion: 184 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013505
Numéro CAS: 14024-64-7
EINECS: 237-861-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité