1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-(methylsulphonyl)benzene
A11427.09 A11427.18
A11427.09EA 52.8 EUR InStock
A11427.09 A11427.18
1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène ≥98%
1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène
Purity: 98+% CAS No.: 3466-32-8 Molecular Formula: C7H7BrO2S Formula Weight: 235.10 Melting Point: 101-102° Beilstein Reference: 2045675
Formule: C₇H₇BrO₂S
MW: 235,1 g/mol
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025065
Numéro CAS: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité