3,5-Diméthoxybenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dimethoxybenzoate, 3,5-Dimethoxybenzoic acid methyl ester
A11486.09 A11486.18
A11486.09EA 38.2 EUR InStock
A11486.09 A11486.18
3,5-Diméthoxybenzoate de méthyle ≥98%
3,5-Diméthoxybenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 2150-37-0 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-43° Boiling Point: 298° Beilstein Reference: 2693126 MDL No.: MFCD00008432
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C
Point de fusion: 40…43 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008432
Numéro CAS: 2150-37-0
EINECS: 218-423-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité