Trifluoroacétate d'allyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Allyl Trifluoroacetate, ['Trifluoroacetic acid Allyl Ester'], Trifluorethansäure(2-propenyl)ester, Trifluoroacetic allyl ester
A11690.09 A11690.18
A11690.09EA 42.6 EUR InStock
A11690.09 A11690.18
Trifluoroacétate d'allyle ≥97%
Allyl trifluoroacetate
Purity: 97% CAS No.: 383-67-5 Molecular Formula: CH2=CHCH2O2CCF3 Formula Weight: 154.09 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.3360 Boiling Point: 73-75° Beilstein Reference: 1766312 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013567
Formule: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Point d'ébullition: 73…75 °C
Densité: 1.183
Point d'éclair: –1 °C (30 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013567
Numéro CAS: 383-67-5
EINECS: 206-853-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité