Dibenzoate de m-phénylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11983.22EA 436 EUR InStock
A11983.22
Dibenzoate de m-phénylène ≥98%
Dibenzoate de m-phénylène
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point de fusion: 116…119 °C
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016576
Numéro CAS: 94-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité