Acide (3-fluoro-4-hydroxyphényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
A12114.06 A12114.03
A12114.06EA 103 EUR InStock
A12114.06 A12114.03
Acide (3-fluoro-4-hydroxyphényl)acétique ≥98%
Acide (3-fluoro-4-hydroxyphényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 458-09-3 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Melting Point: 130-133° MDL No.: MFCD00004348
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004348
Numéro CAS: 458-09-3
EINECS: 207-275-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité