Benzophénonehydrazone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12266.0B A12266.18 A12266.30
A12266.0BEA 266 EUR InStock
A12266.0B A12266.18 A12266.30
Benzophénonehydrazone ≥98%
Benzophénonehydrazone
Purity: 98+% CAS No.: 5350-57-2 Molecular Formula: C13H12N2 Formula Weight: 196.25 Flash Point: 146°(294°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 225-230°/55mm Beilstein Reference: 1910177 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007624
Formule: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 225…230 °C (55 mmHg)
Point de fusion: 96…100 °C
Densité: 1.1
Point d'éclair: 146 °C (294 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007624
Numéro CAS: 5350-57-2
EINECS: 226-321-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité