p-Anisate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12598.14EA 42.6 EUR InStock
A12598.14 A12598.22
p-Anisate de méthyle ≥98%
p-Anisate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 244…245 °C
Point de fusion: 48…51 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008437
Numéro CAS: 121-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité