3,4,5-Triméthoxybenzoate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid ethyl ester
A13199.06 A13199.22
A13199.06EA 20.5 EUR InStock
A13199.06 A13199.22
3,4,5-Triméthoxybenzoate d'éthyle ≥98%
3,4,5-Triméthoxybenzoate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 6178-44-5 Molecular Formula: C12H16O5 Formula Weight: 240.26 MDL No.: MFCD00017525
Formule: C₁₂H₁₆O₅
MW: 240,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017525
Numéro CAS: 6178-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité