Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Cloro-4-metoxibenzoato de metilo ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

A13356.09EA 61.9 EUR InStock
A13356.09
3-Cloro-4-metoxibenzoato de metilo ≥98%
3-Chloro-4-méthoxybenzoate de methyle


Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017188
Numéro CAS: 37908-98-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité