4-(4-Nitrobenzyl)pyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
A13564.06 A13564.14 A13564.22
A13564.06EA 43.3 EUR InStock
A13564.06 A13564.14 A13564.22
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine ≥98%
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Purity: 98+% CAS No.: 1083-48-3 Molecular Formula: C12H10N2O2 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 69-72° Beilstein Reference: 170877
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214,22 g/mol
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006445
Numéro CAS: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité