2-Fluorophénylhydrazinium chlorure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (2-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
A13716.03 A13716.06
A13716.03EA 30.8 EUR InStock
A13716.03 A13716.06
2-Fluorophénylhydrazinium chlorure ≥98%
2-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Purity: 98% CAS No.: 2924-15-4 Molecular Formula: C6H7FN2.HCl Formula Weight: 162.60 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 3627985
Formule: C₆H₈ClFN₂
MW: 162,59 g/mol
Point de fusion: ∼ 205 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012927
Numéro CAS: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité