p-Tolylhydrazinium chlorure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylphenylhydrazinium chloride, 4-Tolylhydrazine hydrochloride, p-Tolylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Methylphenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Methylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Tolyl)hydrazine hydrochloride
A14220.06 A14220.14 A14220.22
A14220.06EA 41 EUR InStock
A14220.06 A14220.14 A14220.22
p-Tolylhydrazinium chlorure ≥98%
p-Tolylhydrazinium chlorure
Purity: 98% CAS No.: 637-60-5 Molecular Formula: C7H10N2.HCl Formula Weight: 158.63 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 3563996 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012940
Formule: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,63 g/mol
Point de fusion: ∼ 240 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012940
Numéro CAS: 637-60-5
EINECS: 211-295-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité