4-Chlorophénylhydrazinium chlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14518.06 A14518.14 A14518.22
A14518.06EA 32.3 EUR InStock
A14518.06 A14518.14 A14518.22
4-Chlorophénylhydrazinium chlorure ≥97%
4-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Purity: 97% CAS No.: 1073-70-7 Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl Formula Weight: 179.05 Odour: Odourless Melting Point: ca 216° dec. Beilstein Reference: 3596254 MDL No.: MFCD00012943
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
Point de fusion: ∼ 216 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012943
Numéro CAS: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité