2-Bromo-5-méthoxybenzoate de methyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
A15322.06 A15322.14
A15322.06EA 60.9 EUR InStock
A15322.06 A15322.14
2-Bromo-5-méthoxybenzoate de methyle ≥98%
2-Bromo-5-méthoxybenzoate de methyle
Purity: 98% CAS No.: 35450-36-3 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5640 Boiling Point: 271° Beilstein Reference: 2641378 MDL No.: MFCD00051594
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C
Densité: 1.52
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051594
Numéro CAS: 35450-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité