4-Bromophénylhydrazinium chlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
A15590.06 A15590.14
A15590.06EA 75.7 EUR InStock
A15590.06 A15590.14
4-Bromophénylhydrazinium chlorure ≥97%
4-Bromophénylhydrazinium chlorure
Purity: 97% CAS No.: 622-88-8 Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl Formula Weight: 223.51 Odour: Odourless Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 3565838 MDL No.: MFCD00012941
Formule: C₆H₈BrClN₂
MW: 223,50 g/mol
Point de fusion: ∼ 215 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012941
Numéro CAS: 622-88-8
EINECS: 255-590-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité