o-Tolylhydrazinium chlorure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Tolylhydrazine chlorhydrateChlorure de 2-méthylphénylhydrazinium2-Méthylphénylhydrazinium chlorureChlorure de 2-tolylhydrazinium2-Méthylphénylhydrazine chlorhydrate
A15767.06EA 46.9 EUR InStock
A15767.06 A15767.22 A15767.14
o-Tolylhydrazinium chlorure ≥98%
o-Tolylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,63 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012925
Numéro CAS: 635-26-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité