4-Méthoxybenzaldéhydediméthylacetal ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15793.14 A15793.18 A15793.30 A15793.36
A15793.14EA 47 EUR InStock
A15793.14 A15793.18 A15793.30 A15793.36
4-Méthoxybenzaldéhydediméthylacetal ≥98%
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Purity: 98% CAS No.: 2186-92-7 Molecular Formula: C10H14O3 Formula Weight: 182.22 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.5055 Odour: Pleasant Boiling Point: 253° Beilstein Reference: 2048930 MDL No.: MFCD00036507
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Point d'ébullition: 253 °C
Densité: 1.068
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036507
Numéro CAS: 2186-92-7
EINECS: 218-577-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité