Tétrafluoroborate de nitrosium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15806.04 A15806.09 A15806.18
A15806.04EA 33.4 EUR InStock
A15806.04 A15806.09 A15806.18
Tétrafluoroborate de nitrosium ≥98%
Tétrafluoroborate de nitrosium
Purity: 98% CAS No.: 14635-75-7 Molecular Formula: NOBF4 Formula Weight: 116.82 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Boiling Point: 250°/0.01mm subl. Merck Reference: 14,6649 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011433
Formule: BF₄NO
Point d'ébullition: 250 °C (0.01 mmHg) (subl.)
Point de fusion: 250 °C (subl.)
Densité: 2.185
Numéro MDL: MFCD00011433
Numéro CAS: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,6649
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité