Oxamate de sodium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Oxamic acid sodium salt, Sodium 2-amino-2-oxoacetate
A16532.06 A16532.14
A16532.06EA 58.8 EUR InStock
A16532.06 A16532.14
Oxamate de sodium ≥98%
Oxamate de sodium
Purity: 98% CAS No.: 565-73-1 Molecular Formula: H2NC(O)CO2Na Formula Weight: 111.03 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6538153
Formule: C₂H₂NNaO₃
MW: 111,03 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044553
Numéro CAS: 565-73-1
EINECS: 209-290-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité