Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de nonanoyle ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

A17671.14EA 47.9 EUR InStock
A17671.14
Chlorure de nonanoyle ≥97%
Chlorure de nonanoyle


Formule: C₉H₁₇ClO
MW: 176,69 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,940
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000768
Numéro CAS: 764-85-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité