Acide oxamique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20344.06 B20344.14 B20344.22
B20344.06EA 35.5 EUR InStock
B20344.06 B20344.14 B20344.22
Acide oxamique ≥98%
Acide oxamique
Purity: 98% CAS No.: 471-47-6 Molecular Formula: H2NC(O)CO2H Formula Weight: 89.05 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 1743294 Merck Reference: 14,6917 MDL No.: MFCD00008006
Formule: C₂H₃NO₃
Point de fusion: ∼ 205 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008006
Numéro CAS: 471-47-6
EINECS: 207-443-0
Merck Index: 14,6917
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité