Cyclopropyl-4-méthoxyphénylcétone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclopropyl(4-methoxyphenyl)methanone
B20725.06 B20725.14
B20725.06EA 31.2 EUR InStock
B20725.06 B20725.14
Cyclopropyl-4-méthoxyphénylcétone ≥98%
Cyclopropyl-4-méthoxyphénylcétone
Purity: 98% CAS No.: 7152-03-6 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 158-160°/4.5mm Beilstein Reference: 2046539 MDL No.: MFCD00001296
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point d'ébullition: 158…160 °C (4.5 mmHg)
Point de fusion: 40…44 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001296
Numéro CAS: 7152-03-6
EINECS: 230-487-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité