2-Amino-4,5-diméthoxybenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, 2-Amino-4,5-dimethoxy benzoate, Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester
B21002.09 B21002.18
B21002.09EA 22.2 EUR InStock
B21002.09 B21002.18
2-Amino-4,5-diméthoxybenzoate de méthyle 98%
2-Amino-4,5-diméthoxybenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 26759-46-6 Molecular Formula: C10H13NO4 Formula Weight: 211.22 Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 2724754
Formule: C₁₀H₁₃NO₄
MW: 211,22 g/mol
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014904
Numéro CAS: 26759-46-6
EINECS: 247-967-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité