2,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Diméthylphénylhydrazine chlorhydrateChlorure de 2,4-diméthylphénylhydrazinium
B21009.14EA 146 EUR InStock
B21009.14 B21009.06 B21009.22
2,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure ≥97%
2,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure
Formule: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Point de fusion: ∼ 188 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013381
Numéro CAS: 60480-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité