2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-s-triazine
B22001.06EA 96.6 EUR InStock
B22001.06
2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine ≥98%
2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₆F₉N₃
MW: 285,07 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C
Densité: 1,596
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 368-66-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité