(4-Hydroxyphényl)acétate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22533.14 B22533.22 B22533.36
B22533.14EA 51.9 EUR InStock
B22533.14 B22533.22 B22533.36
(4-Hydroxyphényl)acétate de méthyle ≥98%
(4-Hydroxyphényl)acétate de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 14199-15-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 55-58° Boiling Point: 163°/5mm MDL No.: MFCD00002387
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 163 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002387
Numéro CAS: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité