Dichlorométhylvinylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23119.22 B23119.36
B23119.22EA 38.1 EUR InStock
B23119.22 B23119.36
Dichlorométhylvinylsilane ≥97%
Dichlorométhylvinylsilane
Purity: 97% CAS No.: 124-70-9 Molecular Formula: C3H6Cl2Si Formula Weight: 141.07 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.4300 Odour: Acrid Melting Point: -78° Boiling Point: 92-93° Beilstein Reference: 1740822 UN No.: 2985 MDL No.: MFCD00000492
Formule: C₃H₆Cl₂Si
Point d'ébullition: 92…93 °C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 1.087
Point d'éclair: 4 °C (39 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000492
Numéro CAS: 124-70-9
EINECS: 204-710-3
ONU: 2985
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité