2-Bromophénylhydrazinium chlorure 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
B23966.06 B23966.14 B23966.22
B23966.06EA 71.2 EUR InStock
B23966.06 B23966.14 B23966.22
2-Bromophénylhydrazinium chlorure 95%
2-Bromophénylhydrazinium chlorure
Purity: 95% CAS No.: 50709-33-6 Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl Formula Weight: 223.51 Melting Point: ca 188° dec. MDL No.: MFCD00012926
Formule: C₆H₈BrClN₂
MW: 223,5 g/mol
Point de fusion: ∼ 188 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012926
Numéro CAS: 50709-33-6
EINECS: 256-728-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité