Nonanoate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24190.AE B24190.AP
B24190.AEEA 32.9 EUR InStock
B24190.AE B24190.AP
Nonanoate d'éthyle ≥97%
Nonanoate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 123-29-5 Molecular Formula: C11H22O2 Formula Weight: 186.30 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4220 Odour: Pleasant Melting Point: -44° Boiling Point: 227-229° Beilstein Reference: 1759169 Merck Reference: 14,3838 MDL No.: MFCD00009570
Formule: C₁₁H₂₂O₂
Point d'ébullition: 227…229 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.866
Point d'éclair: 94 °C (201 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009570
Numéro CAS: 123-29-5
EINECS: 204-615-7
Merck Index: 14,3838
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité