6-Méthylpyridine-3-ol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25014.06 B25014.14 B25014.22
B25014.06EA 25.5 EUR InStock
B25014.06 B25014.14 B25014.22
6-Méthylpyridine-3-ol ≥99%
6-Méthylpyridine-3-ol
Purity: 99% CAS No.: 1121-78-4 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 167-171° Beilstein Reference: 107077 MDL No.: MFCD00006339
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point de fusion: 167…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006339
Numéro CAS: 1121-78-4
EINECS: 214-337-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité