2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine chlorhydrateChlorure de 2-(trifluorométhyl)phénylhydrazinium
B25182.14EA 245 EUR InStock
B25182.14 B25182.06
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure ≥98%
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₈ClF₃N₂
MW: 212,6 g/mol
Point de fusion: ∼ 235 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102619
Numéro CAS: 3107-34-4
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité