2-Hydroxy-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25756.06EA 1230 EUR InStock
H25756.06 H25756.MD
2-Hydroxy-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98%
2-Hydroxy-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153195
Numéro CAS: 50650-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité