3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
H26189.03 H26189.06
H26189.03EA 41.1 EUR InStock
H26189.03 H26189.06
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 134993-88-7 Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl Formula Weight: 180.59 Melting Point: 264-266° MDL No.: MFCD03094171
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213,49 g/mol
Point de fusion: 264…266 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094171
Numéro CAS: 134993-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité