(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-3-Amino-1,2-propanediol, (S)-3-Aminopropane-1,2-diol
H26743.03 H26743.06
H26743.03EA 36.9 EUR InStock
H26743.03 H26743.06
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 61278-21-5 Molecular Formula: C3H9NO2 Formula Weight: 91.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.483 Melting Point: 54-56° Boiling Point: 117-119/0.4mm Beilstein Reference: 1719122 Optical Rotation: -28° (c=4, 5M HCl) UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00798260
Formule: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Point d'ébullition: 117…119 °C (0.4 mmHg)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.175
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798260
Numéro CAS: 61278-21-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité